G003915
Analiza GC 10-składnikowej mieszanki pestycydów na 3325-5ms(10 m x 0,10 mm I.D., 0,10 μm), szybka analiza GC
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: SLB-5ms, 10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm (28465-U)
oven: 40 °C (1 min), 80 °C/min to 160 °C, 5 °C/min to 340 °C (2 min)
inj. temp.: 280 °C
MSD interface: 280 °C
scan range: 45-470 m/z
carrier gas: helium, 0.52 mL/min
injection: 0.5 μL 10:1 split
sample: 10-component pesticide mix, each analyte at 0.8-2.0 μg/mL in hexane:acetone (50:50)
Zastosowanie
agriculture
chemicals and industrial polymers
environmental
food and beverages
Informacje prawne
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)