G003699
HPLC Analysis of Propoxyphene and Methadone on Ascentis® Phenyl
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Phenyl, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581616-U)
mobile phase: [A] water with 0.1% ammonium acetate: [B] methanol; (20:80, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 10 μL
sample: 50 μg/mL in 20:80, water:methanol
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
forensics and toxicology
Informacje prawne
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)