G001589
HPLC Analysis of Amyloid β-Protein Fragment 10-35 on Discovery® BIO Wide Pore C18
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Discovery BIO Wide Pore C18, 25 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568223-U)
mobile phase: [A] 0.1% TFA in water; [B] 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile; (25:75)
flow rate: 1.3 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 10 μL, 1 mg/mL in water
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
Informacje prawne
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)