G000948
HPLC Analysis of Urea, Carbamate, Triazine, Aniline Pesticides on Discovery® C18
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Discovery C18, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (504955)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] water
flow rate: 2 mL/min
column temp.: 20 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 1 μL
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
environmental
Informacje prawne
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
Propachlor
Cyanazine
Atrazine
Aldicarb
Acetone
Simazine
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)