FFA57305
SPME fiber assembly polyacrylate (PA)
df 85 μm(PA, for use with multi fiber exchanger, needle size 24 ga
About This Item
Materiały
fused silica fiber
plain white hub
rozmiar igły
24 ga
opakowanie
pack of 3
pkg of 3 × ea
df
85 μm (PA)
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
dł. włókna
1 cm
grupa aktywna macierzy
PA coating
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for analyte group polar semivolatiles (MW 80-300)
for use with multi fiber exchanger
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Powiązane treści
SPME fast-fit fiber assemblies simplify method development for solid-phase microextraction with easy installation and color-coded labels.