Kluczowe dokumenty
FAP80673
Melamine in Milk powder
reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
klasa czystości
reference material
producent / nazwa handlowa
Fera Science Ltd
Zastosowanie
food and beverages
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie
Zanieczyszczenia organiczne
Melamina, kwas cyjanurowy
Grupa matryc: Produkty mleczne i jaja
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)