ES5717
ChromegaChiral™ Chiral CC4, 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3.0 mm
About This Item
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
linia produktu
ChromegaChiral™
producent / nazwa handlowa
ES Industries 133251-CC4
opakowanie
1 ea of
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 3.0 mm
macierz
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
4-chloro-3-methylphenylcarbamate to cellulose phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
1000 Å pore size
pH robocze
2-8
metoda separacji
chiral
supercritical fluid (SFC)
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)