Kluczowe dokumenty
ES5714
ChromegaChiral Chiral CC4, 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3.0 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.52
Materiały
stainless steel column
linia produktu
ChromegaChiral
producent / nazwa handlowa
ES Industries 123251-CC4
opakowanie
1 ea of
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 3.0 mm
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
4-chloro-3-methylphenylcarbamate to cellulose phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
1000 Å pore size
pH robocze
2-8
metoda separacji
chiral
supercritical fluid (SFC)
Opis ogólny
ChromegaChiral CC4 (tris(4-chloro-3-metylo-fenylokarbaminian) celulozy) to kolejny nowy produkt do wysokorozdzielczych separacji chiralnych oparty na nowej chiralnej fazie stacjonarnej na bazie chlorowcowanych węglowodanów. Jest to zmodyfikowana celuloza pokryta sferycznymi cząstkami krzemionki o wysokiej czystości i wydajności. Modyfikacja chemiczna obejmuje chemiczne wiązanie 4-chloro-3-metylofenylokarbaminianu z celulozą. Zastosowanie celulozy zmodyfikowanej chlorowanymi grupami fenylowymi zapewnia możliwość rozdzielenia wielu wcześniej nierozdzielonych i słabo rozdzielonych mieszanin chiralnych.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)