Kluczowe dokumenty
ES5702
ChromegaChiral Chiral CC3, 10 Micron HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 20 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
linia produktu
ChromegaChiral
producent / nazwa handlowa
ES Industries 158351-CC3
opakowanie
1 ea of
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 20 mm
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
amylose, carbamate phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
1000 Å pore size
pH robocze
2-8
metoda separacji
chiral
supercritical fluid (SFC)
Opis ogólny
ChromegaChiral CC3 (tris(5-chloro-2-metylo-fenylokarbaminian) amylozy) to nowy produkt do wysokorozdzielczej separacji chiralnej oparty na nowej chiralnej fazie stacjonarnej na bazie chlorowcowanego węglowodanu.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)