Kluczowe dokumenty
ES5640
ChromegaChiral Chiral CC2, 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3.0 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
linia produktu
ChromegaChiral
producent / nazwa handlowa
ES Industries 123151-CC2
opakowanie
1 ea of
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 3.0 mm
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
3-chloro-4 methylphenylcarbamate phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
1000 Å pore size
pH robocze
2-8
metoda separacji
chiral
supercritical fluid (SFC)
Opis ogólny
ChromegaChiral CC2 to zmodyfikowana celuloza zawierająca grupy wiążące 3-chloro-4-metylofenylo-karbaminianu powleczone na wysokiej czystości, wysokowydajnych sferycznych cząstkach krzemionki. Ta kombinacja grup wiążących stabilizuje rozpuszczalność fazy powlekanej, tworząc trwałą fazę podobną do innych szeroko stosowanych faz powlekanych.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)