Kluczowe dokumenty
ES5604
ChromegaChiral Chiral CCO F4, 10 Micron HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 20 mm
Wybierz wielkość
1 EA
71 760,00 zł
71 760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
71 760,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
71 760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
linia produktu
ChromegaChiral
producent / nazwa handlowa
ES Industries 158351-CCO-F4
opakowanie
1 ea of
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 20 mm
Matryca
fully porous particle
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
1000 Å pore size
pH robocze
2-8
metoda separacji
chiral
supercritical fluid (SFC)
Opis ogólny
ChromegaChiral CCO F4 to faza 4-fluoro-3-metylofenylocelulozowa, która może być stosowana w SFC lub HPLC. Dodanie atomu fluoru do struktury celulozy fenylokarbaminianowej jest przydatne w promowaniu fluorofilowego mechanizmu retencji, który zapewnia lepszą retencję związków fluorowanych. Mechanizm retencji fluorofilowej jest szczególnie przydatny w chemii medycznej i odkrywaniu leków, gdzie ponad jedna trzecia nowo zatwierdzonych leków małocząsteczkowych zawiera fluor.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)