ES5550
ChromegaChiral™ Chiral CCO F2, 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3.0 mm
About This Item
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
linia produktu
ChromegaChiral™
producent / nazwa handlowa
ES Industries 123251-CCO-F2
opakowanie
1 ea of
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 3.0 mm
macierz
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
2-fluoro 5-methylphenyl cellulose phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
1000 Å pore size
pH robocze
2-8
metoda separacji
chiral
supercritical fluid (SFC)
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)