Kluczowe dokumenty
ES5495
ChromegaChiral Chiral CCJ, 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 30 mm
Wybierz wielkość
1 EA
110 970,00 zł
110 970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
110 970,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
110 970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
linia produktu
ChromegaChiral
producent / nazwa handlowa
ES Industries 15N251-CCJ
opakowanie
1 ea of
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 30 mm
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
cellulose 4-methylbenzoate phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
1000 Å pore size
pH robocze
2-8
metoda separacji
chiral
supercritical fluid (SFC)
Opis ogólny
ChromegaChiral CCJ (4-metylobenzoesan celulozy) to nowy produkt do wysokorozdzielczej separacji chiralnej oparty na nowej chiralnej fazie stacjonarnej na bazie chlorowcowanego węglowodanu.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)