ES5463
ChromegaChiral™ Chiral CCC, 10 Micron HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
About This Item
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
linia produktu
ChromegaChiral™
producent / nazwa handlowa
ES Industries 122351-CCC
opakowanie
1 ea of
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 2.1 mm
macierz
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
3 chloro-4 methylphenylcarbamate and 3,5-dichlorophenylcarbamate phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
1000 Å pore size
pH robocze
2-8
metoda separacji
chiral
supercritical fluid (SFC)
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)