Kluczowe dokumenty
ES5455
ChromegaChiral Chiral CCC, 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Wybierz wielkość
1 EA
7890,00 zł
7890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
7890,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
7890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
linia produktu
ChromegaChiral
producent / nazwa handlowa
ES Industries 135251-CCC
opakowanie
1 ea of
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
3 chloro-4 methylphenylcarbamate and 3,5-dichlorophenylcarbamate phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
1000 Å pore size
pH robocze
2-8
metoda separacji
chiral
supercritical fluid (SFC)
Opis ogólny
ChromegaChiral CCC to zmodyfikowana celuloza zawierająca kombinację grup wiążących 3-chloro-4-metylofenylokarbaminianu i 3,5-dichloro-fenylokarbaminianu powleczonych na wysokiej czystości, wysokowydajnych sferycznych cząstkach krzemionki. Ta kombinacja grup wiążących stabilizuje rozpuszczalność fazy powlekanej, tworząc trwałą fazę podobną do innych szeroko stosowanych faz powlekanych. Zastosowanie celulozy zmodyfikowanej chlorowanymi grupami fenylowymi zapewnia separację wielu wcześniej nierozpuszczalnych / słabo rozpuszczalnych mieszanin chiralnych, zapewniając unikalną charakterystykę separacji.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)