Kluczowe dokumenty
ES5418
ChromegaChiral Chiral CCA, 10 Micron HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3.0 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
linia produktu
ChromegaChiral
producent / nazwa handlowa
ES Industries 123251-CCA
opakowanie
1 ea of
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 3.0 mm
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
carbamoyl phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
1000 Å pore size
pH robocze
2-8
metoda separacji
chiral
supercritical fluid (SFC)
Opis ogólny
Powlekana polisacharydem chiralna faza stacjonarna i kolumny, które są wytwarzane przy użyciu unikalnego procesu produkcji polegającego na powlekaniu sprawdzonego selektora chiralnego, tris-(3,5-di- metylofenylo) karbamoilo-amylozy na żelu krzemionkowym o wysokiej czystości. Kolumny ChromegaChiral CCA, podobne pod względem selektywności do kolumn ChiralPak® AD, są dostępne w rozmiarach cząstek 3, 5, 10 i 20 mikronów, umożliwiając łatwe skalowanie od skali analitycznej do preparatywnej przy użyciu warunków HPLC lub SFC.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)