Kluczowe dokumenty
ES5152
GreenSep Cyano SFC 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.52
Materiały
stainless steel column
linia produktu
GreenSep
producent / nazwa handlowa
ES Industries 155191-GS-CN
opakowanie
1 ea of
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
cyano phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
120 Å pore size
pH robocze
2-8
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Opis ogólny
GreenSep Cyano to materiał o wysokiej powierzchni wiązania cyjanowego przeznaczony do SFC, co skutkuje wysokim obciążeniem powierzchni.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
GreenSep is a trademark of ES Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)