Kluczowe dokumenty
ES5067
GreenSep Silica SFC 1.8 Micron HPLC Column
1.8 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 3.0 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.52
Materiały
stainless steel column
linia produktu
GreenSep
producent / nazwa handlowa
ES Industries 513A91-GS-SI
opakowanie
1 ea of
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 3.0 mm
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
silica phase
wielkość cząstki
1.8 μm
wielkość porów
120 Å pore size
pH robocze
2-8
metoda separacji
supercritical fluid (SFC)
Opis ogólny
Niezawierający metali nośnik chromatograficzny o bardzo wysokiej czystości, który jest stabilny ciśnieniowo i specjalnie zaprojektowany do wysokowydajnych separacji SFC. Powierzchnia jest poddawana obróbce w celu uzyskania optymalnych interakcji separacji SFC i pojemności ładowania przy jednoczesnym zachowaniu doskonałej wydajności kształtu piku dla wielu substancji chemicznych. GreenSep Silica jest dostępna dla kolumn analitycznych i preparatywnych w rozmiarach cząstek od 1,8 μm do 20 μm.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
GreenSep is a trademark of ES Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)