Kluczowe dokumenty
D7039GOSUB
Sulfur in synthetic diesel, ASTM D7039
Calibration Set B
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
petroleum
Format
matrix material
Komponenty
Set B
Blank, 0.0025 % (25ppm), 0.0100 % (100ppm), 0.0500 % (500ppm), 0.1000 % (1000ppm), 0.3000 % (3000ppm). 100 mL ea.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)