Kluczowe dokumenty
D7039GOSUA
Sulfur in synthetic diesel, ASTM D7039
Calibration Set A
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
petroleum
Format
matrix material
Komponenty
Set A
Blank, 0.0005 % (5ppm), 0.0050 % (50ppm), 0.0250 % (250ppm), 0.0500 % (500ppm). 100 mL ea.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)