Merck
CRM68471
Supelco
Flucythrinate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
α-Cyano-3-phenoxybenzyl 4-difluoromethoxy-α-isopropylphenylacetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H23F2NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
451.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)C(C(=O)OC(C#N)c1cccc(Oc2ccccc2)c1)c3ccc(OC(F)F)cc3
InChI
1S/C26H23F2NO4/c1-17(2)24(18-11-13-21(14-12-18)32-26(27)28)25(30)33-23(16-29)19-7-6-10-22(15-19)31-20-8-4-3-5-9-20/h3-15,17,23-24,26H,1-2H3
Klucz InChI
GBIHOLCMZGAKNG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Flucytrynian jest syntetycznym insektycydem a-cyjano-piretroidowym, który działa jako agonista kanału sodowego bramkowanego napięciem. Znajduje zastosowanie w ochronie przed różnymi owadami ssącymi, chrząszczami i lepidopterami w bawełnie i owocach ziarnkowych.
Flucytrynat nie jest zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej (UE) zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2076/2002 z dnia 20 listopada 2002 r. jako środek ochrony roślin na mocy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 uchylającego dyrektywę 91/414/EWG. Flucytrynian jest mierzony i zgłaszany wraz z innymi mieszaninami jego izomerów składowych (suma izomerów). Jednak domyślny najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDP) wynoszący 0,01 mg/kg i 0,02 mg/kg ma zastosowanie do jego obecności odpowiednio w świeżych/mrożonych owocach i orzechach drzewnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/868.
Zastosowanie
Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
CRM metiokarbu może również znaleźć zastosowanie, jak podano poniżej:
  • Opracowanie selektywnego testu immunoenzymatycznego (ELISA) do badań przesiewowych a-cyjano-piretroidów i ich metabolitów.
  • Porównanie dwóch technik przygotowania próbek - dyspersyjnej mikroekstrakcji ciecz-ciecz (DLLME) i QuEChERS-DLLME, a następnie chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) do oznaczania 10 pyretroidów z różnych próbek soków owocowych.
  • Analiza wielopozostałościowa 133 pozostałości pestycydów w próbkach chenpi przy użyciu zmodyfikowanej metody QuEChERS i chromatografii gazowej-tandemowej spektrometrii mas (GC-MS/MS).
  • Jednoczesne oznaczanie 78 pestycydów w próbkach czarnej herbaty przy użyciu wielościennych nanorurek węglowych (MWCNT) do dyspersyjnej ekstrakcji do fazy stałej (d-SPE) wraz z kwantyfikacją za pomocą chromatografii gazowej-tandemowej spektrometrii mas (GC-MS/MS).
  • Opracowanie metody opartej na chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS) w trybie ujemnej jonizacji chemicznej do oznaczania pozostałości 17 pyretroidów w próbkach czosnku, cebuli, dymki i chili.
  • Opracowanie i walidacja metody analizy wielopozostałościowej 124 pestycydów w próbkach ryżu przy użyciu zmodyfikowanej ekstrakcji QuEChERS i chromatografii gazowej-tandemowej spektrometrii mas (GC-MS/MS)
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
113.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
45 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Julia Ortmann et al.
ALTEX, 39(1), 82-94 (2021-08-08)
The photomotor response (PMR) of zebrafish embryos, a light pulse-triggered undirected movement, is known to be altered by neuroactive chemicals. Here, we developed an approach for data analysis of the distribution of PMR movement activities along the time axis; differences
Yaohai Zhang et al.
Food chemistry, 159, 367-373 (2014-04-29)
Dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) sample preparation and the quick, easy, cheap, effective, rugged and safe (QuEChERS) method combined with DLLME were developed and compared for the analysis of ten pyrethroids in various fruit juices using gas chromatography-electron capture detection (GC-ECD).
Xue Hou et al.
Food chemistry, 153, 121-129 (2014-02-05)
A modified QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) method using multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) as a dispersive solid phase extraction (d-SPE) absorbent was established for analysis of 78 pesticide residues in tea. A 6 mg MWCNT sample was
Chong-yu Shen et al.
Talanta, 84(1), 141-147 (2011-02-15)
An analytical method with the technique of QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) and gas chromatography (GC)/mass spectrometry (MS) in negative chemical ionization (NCI) has been developed for the determination of 17 pyrethroid pesticide residues in troublesome matrices
Shuang Li et al.
Journal of pharmaceutical analysis, 10(1), 60-69 (2020-03-04)
To ensure the safety of the commercially available chenpi, a convenient and fast analytical method was developed for the determination of 133 pesticide residues in chenpi using gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS/MS). In this study, different extraction solvents, redissolution solvents