BP560
9-Allyl-2-chlorothioxanthen-9-ol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
zuclopenthixol
Postać
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C16H13ClOS/c1-2-9-16(18)12-5-3-4-6-14(12)19-15-8-7-11(17)10-13(15)16/h2-8,10,18H,1,9H2
Klucz InChI
TVKIVQFMOWEWHQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)