Kluczowe dokumenty
BP1268
Zanieczyszczenie atorwastatyną
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Atorvastatin hemicalcium salt sesquihydrate
Wybierz wielkość
657,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
657,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
atorvastatin
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Ca+2].Fc5ccc(cc5)c6[n](c(c(c6c8ccccc8)C(=O)Nc7ccccc7)C(C)C)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O.Fc1ccc(cc1)c2[n](c(c(c2c4ccccc4)\C(=N\c3ccccc3)\[O-])C(C)C)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-].O.O.O
InChI
1S/2C33H35FN2O5.Ca.3H2O/c2*1-21(2)31-30(33(41)35-25-11-7-4-8-12-25)29(22-9-5-3-6-10-22)32(23-13-15-24(34)16-14-23)36(31)18-17-26(37)19-27(38)20-28(39)40;;;;/h2*3-16,21,26-27,37-38H,17-20H2,1-2H3,(H,35,41)(H,39,40);;3*1H2/q;;+2;;;/p-2/t2*26-,27-;;;;/m11..../s1
Klucz InChI
SHZPNDRIDUBNMH-NIJVSVLQSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
Używany również w monografiach takich jak
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)