Kluczowe dokumenty
97757-U
Supelco
VersaPak® Silica Cartridge
20-45 μm, matrix active group Spherical Silica, I.D. × L 23 mm × 53 mm, pkg of 20
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
skład
bed wt., 11 g
opakowanie
pkg of 20
Parametry
60 psi max. pressure
metody
LPLC: suitable
śr. wewn. × dł.
23 mm × 53 mm
grupa aktywna macierzy
Spherical Silica
wielkość cząstki
20-45 μm
Informacje prawne
VersaPak is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)