Przejdź do
93983
Perfluoroheptanoic acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Tridecafluoroheptanoic acid, Perfluoroheptanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
618,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3(CF2)5CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.06
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
1808210
MDL number:
618,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
refractive index
n20/D 1.306 (lit.)
bp
175 °C/742 mmHg (lit.)
density
1.792 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
PFAS testing
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7HF13O2/c8-2(9,1(21)22)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)7(18,19)20/h(H,21,22)
InChI key
ZWBAMYVPMDSJGQ-UHFFFAOYSA-N
General description
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
34204193899
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
≥97.0%
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
application(s)
PFAS testing
application(s)
-
application(s)
PFAS testing
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
-
grade
TraceCERT®, certified reference material
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
refractive index
n20/D 1.306 (lit.)
refractive index
n20/D 1.306 (lit.)
refractive index
-
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
density
1.792 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.792 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.759 g/mL at 20 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Perfluoroheptanoic acid
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Liver
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
PBT - Repr. 1B - STOT RE 1 - vPvB
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
375-85-9
CAS No.
375-85-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)