Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 437,00 zł |
Informacje o tej pozycji
437,00 zł
Quality Segment
agency
suitable for ASTM® 7968, suitable for ASTM® 7979, suitable for DIN 38407-42, suitable for EPA 1633, suitable for EPA 537.1, suitable for EPA 8327, suitable for EPA ACB B21-02, suitable for EPA ACB B23-05b, suitable for EPA OTM-45, suitable for GB 31604.35-2016, suitable for GB 5009.253-2016, suitable for ISO 21675 2019, suitable for ISO 25101
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
bp
189 °C/736 mmHg (lit.)
mp
55-56 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
application(s)
PFAS testing
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C8HF15O2/c9-2(10,1(24)25)3(11,12)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)23/h(H,24,25)
InChI key
SNGREZUHAYWORS-UHFFFAOYSA-N
General description
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description 95% | description 100 μg/mL in methanol, analytical standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| application(s) PFAS testing | application(s) - | application(s) PFAS testing | application(s) PFAS testing |
| grade certified reference material, TraceCERT® | grade - | grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® |
| agency suitable for GB 5009.253-2016, suitable for ASTM® 7968, suitable for EPA 1633, suitable for ASTM® 7979, suitable for EPA ACB B21-02, suitable for EPA 8327, suitable for ISO 25101, suitable for EPA OTM-45, suitable for EPA 537.1, suitable for GB 31604.35-2016, suitable for ISO 21675 2019, suitable for EPA ACB B23-05b, suitable for DIN 38407-42 | agency - | agency suitable for ISO 21675 2019, suitable for ASTM® 7968, suitable for EPA 8327, suitable for EPA 1633, suitable for EPA 533, suitable for ISO 25101, suitable for EPA 537.1, suitable for EPA OTM-45, suitable for EPA ACB B23-05b, suitable for ASTM® 7979, suitable for DIN 38407-42, suitable for EPA ACB B21-02 | agency - |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| mp 55-56 °C (lit.) | mp 55-56 °C (lit.) | mp - | mp 277-280 °C (lit.) |
| reg. compliance suitable for FDA C-010.02 | reg. compliance - | reg. compliance suitable for FDA C-010.02 | reg. compliance - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentadecafluorooctanoic acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Liver
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - PBT - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
335-67-1
335-67-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?