Merck
91644
Supelco
2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine
analytical standard
Synonim(y):
6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, Benzoguanamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.20
Beilstein:
153223
Numer MDL:
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
219-221 °C (lit.)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1nc(N)nc(n1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H9N5/c10-8-12-7(13-9(11)14-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H4,10,11,12,13,14)
Klucz InChI
GZVHEAJQGPRDLQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta