Przejdź do
91641
Laurolactam
analytical standard
Synonim(y):
12-Aminododecanoic acid lactam, Aza-2-cyclotridecanone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
382,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H23NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.32
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
122031
MDL number:
NACRES:
NA.24
382,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1CCCCCCCCCCCN1
InChI
1S/C12H23NO/c14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-12/h1-11H2,(H,13,14)
InChI key
JHWNWJKBPDFINM-UHFFFAOYSA-N
General description
Laurolactam (CAS 947-04-6) functions primarily as a polyamide monomer (e.g., PA6/PA12) in plastics and packaging applications. Trace amounts can persist as residuals or impurities and may migrate under certain conditions. Analytical testing focuses on identity confirmation and migration assessment under worst‑case time/temperature/simulant conditions to support material qualification and compliance. It is included in the Union list of Commission Regulation (EU) No 10/2011 for plastic materials and articles intended to come into contact with food.
Discover our portfolio of reference materials for Food Contact Materials listed in EU regulation 10/2011
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A94654T2009000924393
Trilaurin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T2009000
Trilaurin
description
analytical standard
description
98%
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
assay
≥97.0% (GC)
assay
98%
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
383.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
195 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)