Kluczowe dokumenty
845102
TOYOPEARL GigaCap® S-650S MiniChrom Column
phase sulphonyl, 35 μm particle size, pore size 1000 Å, L × I.D. 10 cm × 8 mm, MiniChrom Column
Synonim(y):
MiniChrom
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
Materiały
PEEK
linia produktu
TOYOPEARL®
Właściwości
counter ion Na+
specyficzne anality
IgG
producent / nazwa handlowa
Tosoh 45102
Parametry
3 bar max. pressure (resin)
30 bar max. pressure (column)
metody
HPLC: suitable
LPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 8 mm
objętość złoża
5 mL
Matryca
polymeric particle platform
grupa aktywna macierzy
sulphonyl phase
wielkość cząstki
35 μm
wielkość porów
1000 Å
pH robocze
3-13
pojemność
156 g/L±20 adsorption capacity (hIgG)
metoda separacji
cation exchange
Opis ogólny
Kolumny MiniChrom dla TOYOPEARL® i 977 są wstępnie wypełnione najpopularniejszymi nośnikami jonowymiennymi, mieszanymi, oddziaływań hydrofobowych lub powinowactwa. Kolumny te są dostępne w objętości 5 ml, średnicy wewnętrznej 8 mm x długości 10 cm i mogą być używane w standardowych laboratoryjnych systemach LC. Kolumny MiniChrom dla TOYOPEARL i TSKgel zapewniają:
  • Bezpośrednie połączenie z popularnymi laboratoryjnymi systemami LC
  • Łatwe sprawdzanie parametrów i optymalizacja metod
  • Szybkie oczyszczanie na małą skalę
  • Niezawodne i powtarzalne wyniki
Charakterystyka techniczna
Oczyścić na miejscu za pomocą 0,5 M NaOH lub 0,1 M HCl.
Postać fizyczna
Wysyłane w 20% (v/v) etanolu, 0,15 M NaCl.
Inne uwagi
Kolumny są odporne na bufory wodne i roztwory soli, roztwory alkaliczne o stężeniu 1 mol/l, nieutleniające kwasy mineralne o stężeniu 1 mol/l, mocznik o stężeniu 8 mol/l, chlorowodorek guanidyny o stężeniu 6 mol/l, niechlorowcowane rozpuszczalniki organiczne i detergenty. Nie są kompatybilne z silnymi utleniaczami i rozpuszczalnikami chlorowcowanymi.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Toyopearl GigaCap is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)