Kluczowe dokumenty
843400
TOYOPEARL® Próbnik AFFIPAK ACT (AF-Epoxy, Tresyl-650M)
phase AF-Epoxy, Tresyl-650M
, bottle of 2 × 5 g, 65 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® AFFIPAK Activated Media Sampler
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
opis
Phase filter (Various)
linia produktu
TOYOPEARL®
Formularz
dry, free flowing powder
Właściwości
Molecular weight range (Excl. limit: 5,000,000 Da)
opakowanie
bottle of 2 × 5 g
producent / nazwa handlowa
Tosoh 43400
Parametry
3 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
wielkość cząstki
65 μm
wielkość porów
1000 Å
metoda separacji
affinity
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)