843278
TSKgel® HICPAK PW Bulk Media Sampler
phase various, Ether-5PW, Phenyl-5PW, bottle of 2 × 25 mL, 20 μm particle size
About This Item
linia produktu
TSKgel®
Postać
slurry
opakowanie
bottle of 2 × 25 mL
producent / nazwa handlowa
Tosoh 43278
Parametry
20 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
macierz
hydroxylated methacrylic polymer
wielkość cząstki
20 μm
pH robocze
1-13
metoda separacji
hydrophobic interaction (HIC)
Opis ogólny
Charakterystyka techniczna
Postać fizyczna
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
103.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
39.5 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta