Kluczowe dokumenty
843277
977 Phenyl-5PW (20) Nośnik luzem
bottle of 25 mL, phase phenyl, 20 μm particle size
Synonim(y):
TSKgel® Phenyl-5PW HIC Bulk Media
Wybierz wielkość
25 ML
2180,00 zł
2180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
2180,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
2180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
linia produktu
TSKgel®
Formularz
slurry
opakowanie
bottle of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Tosoh 43277
Parametry
≤20% organic solvent
20 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
phenyl phase
wielkość cząstki
20 μm
pH robocze
1-13
pojemność
25 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
metoda separacji
hydrophobic interaction (HIC)
Opis ogólny
Żywica TSKgel Phenyl-5PW to żywica o średniej hydrofobowości spośród pięciu ligandów HIC oferowanych przez Tosoh Bioscience. Główne zastosowania to separacja białek, ich izoform i usuwanie agregatów. Jest on zwykle używany do wysokowydajnej chromatografii i etapów polerowania. Charakteryzuje się taką samą selektywnością jak produkty Toyopearl Phenyl-650 o większych cząsteczkach.
Postać fizyczna
72% (v/v) zawiesina w 20% (v/v) etanolu
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
103.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
39.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)