Kluczowe dokumenty
843276
977 Ether-5PW (20) Nośnik luzem
phase ether, bottle of 25 mL, 20 μm particle size
Synonim(y):
TSKgel® Ether-5PW HIC Bulk Media
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
linia produktu
TSKgel®
Formularz
slurry
opakowanie
bottle of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Tosoh 43276
Parametry
20 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
ether phase
wielkość cząstki
20 μm
pH robocze
1-13
pojemność
20 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
metoda separacji
hydrophobic interaction (HIC)
Opis ogólny
Żywica TSKgel Ether-5PW charakteryzuje się najwyższą hydrofilowością spośród pięciu ligandów HIC oferowanych przez Tosoh Bioscience. Jest przydatna do separacji bardzo hydrofobowych cząsteczek, takich jak białka błonowe. Jest on zwykle używany do wysokowydajnej chromatografii i etapów polerowania. Ma taką samą selektywność jak produkty Toyopearl Ether-650 o większych cząsteczkach. Często jest stosowany zamiast usieciowanych dekstranów z granicami wykluczenia wynoszącymi 10 000 MW.
Charakterystyka techniczna
Oczyścić na miejscu za pomocą 0,5 M NaOH lub 0,1 M HCl.
Postać fizyczna
72% (v/v) zawiesina w 20% (v/v) etanolu
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
103.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
39.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)