Kluczowe dokumenty
843150
TOYOPEARL® LABPAK Bulk Media Sampler
phase Ether, Phenyl, Butyl-650S, pkg of 3 × 25 mL, 35 μm particle size
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
opis
High Performance Hydrophobic Interaction Resin Sampler
linia produktu
TOYOPEARL®
Formularz
slurry
opakowanie
pkg of 3 × 25 mL
producent / nazwa handlowa
Tosoh 43150
Parametry
3 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
Ether, Phenyl, Butyl-650S phase
wielkość cząstki
35 μm
pH robocze
1-13
metoda separacji
hydrophobic interaction (HIC)
Opis ogólny
Produkty LabPak to wielomililitrowe pojemniki z masowymi nośnikami TOYOPEARL i TSKgel. Zazwyczaj zawierają one 3 lub 4 różne typy ligandów oferowane dla określonego trybu chromatografii. Są one przydatne dla inżynierów rozwojowych, którzy chcą zapoznać się z właściwościami fizycznymi żywicy w różnych systemach buforowych. Większe ilości żywicy w produktach LabPak umożliwiają pakowanie kolumn o szerszym ID i dłuższych niż dostępne w produktach ToyoScreen. Pomaga to chemikom rozwojowym lub inżynierom lepiej mierzyć w rzeczywistych warunkach pakowania takie właściwości, jak dynamiczna zdolność wiązania, selektywność i wydajność kolumny.
Komponenty
HIC Media: Butyl-650S, Ether-650S, Phenyl-650S
Charakterystyka techniczna
Oczyścić na miejscu za pomocą 0,5 M NaOH lub 0,1 M HCl.
Postać fizyczna
Wysyłany w 20% (v/v) etanolu.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)