Key Documents
842176
TSKgel® Super-Octyl (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 2 mm, C8 (octyl) phase,
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
product name
TSKgel® Super-Octyl Guard Cartridge, phase C8 (octyl), L × I.D. 1 cm × 2 mm, 2.3 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L7
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 42176
zakres etykietowania
5% Carbon, multilayer, endcapped
Parametry
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
1 cm × 2 mm
powierzchnia
100 m2/g
macierz
spherical silica
grupa aktywna macierzy
C8 (octyl) phase,
wielkość cząstki
2.3 μm
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
TSKgel® Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
_x000D_
TSKgel® Super-Octyl Guard Cartridge, 3pk, for 2mmID TSKgel Super-Octyl columns.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)