822834
TSKgel® Protein C4-300 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 2 mm, C4 (butyl) phase,
About This Item
product name
TSKgel® Protein C4-300 Guard Cartridge, phase C4 (butyl), L × I.D. 1 cm × 2 mm, 3 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L26
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 22834
zakres etykietowania
3% Carbon, endcapped with trimethylsilane
Parametry
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
1 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
1 cm × 2 mm
powierzchnia
100 m2/g
macierz
spherical silica
grupa aktywna macierzy
C4 (butyl) phase,
wielkość cząstki
3 μm
pH robocze
1.5-7.5
metoda separacji
reversed phase
Informacje prawne
wyposażenie dodatkowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)