Kluczowe dokumenty
822733
TSKgel® ODS-100Z (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
Nazwa produktu
TSKgel® ODS-100Z HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 25 cm × 2 mm, 3 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L1
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 22733
zakres etykietowania
20% Carbon, encapped with trimethylsilane
Parametry
0-100% organic solvent
0.2 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
300 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 2 mm
powierzchnia
450 m2/g
Matryca
spherical silica
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
3 μm
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
The bonded phase of TSKgel ODS-100Z columns is prepared by reacting the silica surface with a difunctional octadecylsilane reagent, followed by repeated endcapping with a monofunctional trimethylsilane reagent. The resulting TSKgel ODS-100Z columns contain a high density monomeric C18 bonded phase for maximum retention and selectivity of small molecular weight compounds and minimal secondary interaction with residual silanol groups.
This general purpose reversed phase column is the workhorse for analysis of small molecular weight compounds in life science applications. Lot-to-lot reproducibility stands out.
Postać fizyczna
Shipped in acetonitrile.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
wyposażenie dodatkowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)