Faza związana kolumn TSKgel ODS-100Z jest przygotowywana poprzez reakcję powierzchni krzemionki z dwufunkcyjnym odczynnikiem oktadecylosilanowym, a następnie wielokrotne powlekanie monofunkcyjnym odczynnikiem trimetylosilanowym. Uzyskane w ten sposób kolumny TSKgel ODS-100Z zawierają monomeryczną fazę związaną C18 o wysokiej gęstości, zapewniającą maksymalną retencję i selektywność związków o małej masie cząsteczkowej oraz minimalną interakcję wtórną z resztkowymi grupami silanolowymi. Ta kolumna z fazą odwróconą ogólnego przeznaczenia jest koniem pociągowym do analizy związków o małej masie cząsteczkowej w zastosowaniach z zakresu nauk przyrodniczych. Wyróżnia się powtarzalnością z partii na partię.
Postać fizyczna
Wysyłany w acetonitrylu.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)