Kluczowe dokumenty
821976
TSKgel® SP-3PW (30) Bulk Media
bottle of 25 mL, phase sulfonic acid, 30 μm particle size
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
linia produktu
TSKgel®
Formularz
slurry
Właściwości
counter ion Na+
opakowanie
bottle of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Tosoh 21976
Parametry
20 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
sulfonic acid phase
wielkość cząstki
30 μm
pH robocze
2-13
pojemność
≥65 g/L adsorption capacity (insulin)
metoda separacji
cation exchange
Opis ogólny
Żywica TSKgel SP-3PW to silna żywica kationowymienna do oczyszczania biomolekuł. Ma mniejszy rozmiar porów niż TSKgel SP-5PW i jest przeznaczona do oczyszczania peptydów, takich jak insulina. Niewielki rozmiar cząstek sprawia, że jest to doskonały wybór do polerowania i wysokowydajnych etapów rozdzielczości.
Charakterystyka techniczna
Oczyścić na miejscu za pomocą 0,5 M NaOH lub 0,1 M HCl.
Postać fizyczna
72% (v/v) zawiesina w 20% (v/v) etanolu
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
103.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
39.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)