Kluczowe dokumenty
821972
TSKgel® NH2-100 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, amino phase,amine phase
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
TSKgel® NH2-100 Guard Cartridge, phase amine, L × I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, 3 μm particle size, pkg of 3 ea
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L8
linia produktu
TSKgel®
opakowanie
pkg of 3 ea
producent / nazwa handlowa
Tosoh 21972
Parametry
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
1.5 cm × 3.2 mm
powierzchnia
450 m2/g
Matryca
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
amine phase
amino phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
100 Å
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
anion exchange
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Opis ogólny
Wkład ochronny do kolumn 4,6 mmID NH2-100, 3 μm, 3 szt.
Postać fizyczna
Wysyłany w 85% acetonitrylu - 15% wody.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
wymagane, ale niedostarczone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)