Kluczowe dokumenty
821391
ToyoScreen® AF-Heparin HC-650M Process Development Column
phase sulfated glycosaminoglycan, L × I.D. 3 cm × 14.6 mm, 65 μm particle size
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Materiały
aluminum seal
polypropylene and polyethylene frit
producent / nazwa handlowa
Tosoh 21391
Parametry
1-5 mL/min flow rate
20 mL/min max. flow rate
3 bar max. pressure
dł. × śr. wewn.
3 cm × 14.6 mm
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
sulfated glycosaminoglycan phase
wielkość cząstki
65 μm
pH robocze
5-10
pojemność
>5 g/L adsorption capacity (antithrombin III)
metoda separacji
affinity
Opis ogólny
Każde komercyjne oczyszczanie na dużą skalę rozpoczyna się na małą skalę w laboratorium opracowywania metod, poprzez ocenę retencji i selektywności białka docelowego w stosunku do zanieczyszczeń, białek komórek gospodarza, DNA itp. na wielu żywicach, często pochodzących od różnych dostawców. W zależności od ograniczeń, inżynier ds. rozwoju procesu może albo zakupić żywice luzem, aby zapakować kilka małych kolumn z różnymi żywicami, albo skorzystać z szybkości i wygody wstępnie zapakowanych kolumn do oceny żywic. Wstępnie zapakowane kolumny do opracowywania procesów 8078 są dostępne w pojemnościach 1 ml i 5 ml z najpopularniejszymi żywicami 976. Kolumny ToyoScreen można wykorzystać do szybkiego ustalenia optymalnych warunków elucji. Zróżnicowane pH, rodzaj soli, warunki gradientu i natężenie przepływu są często badanymi parametrami eksperymentalnymi. Wstępne wyniki badań przesiewowych żywic i optymalizacji za pomocą kolumn ToyoScreen dokładnie przewidują zachowanie separacji w większej skali.
Informacje prawne
ToyoScreen is a registered trademark of Tosoh Corporation
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)