821380
ToyoScreen® PPG-600M Process Development Column
phase polypropylene glycol, pkg of 6 × 1 mL, 65 μm particle size
About This Item
Materiały
aluminum seal
polypropylene and polyethylene frit
linia produktu
ToyoScreen®
klasy chemiczne analitów
proteins
opakowanie
pkg of 6 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Tosoh 21380
Parametry
≤50% organic solvent
0.2-1 mL/min flow rate
3 bar max. pressure
4 mL/min max. flow rate
metody
LPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
3 cm × 6.4 mm
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
polypropylene glycol phase
wielkość cząstki
65 μm
pH robocze
1-13
pojemność
55 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
metoda separacji
hydrophobic interaction (HIC)
Opis ogólny
Charakterystyka techniczna
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)