Kluczowe dokumenty
819663
TSKgel® SuperHZM-M (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
Nazwa produktu
TSKgel® SuperHZM-M HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 3 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L21
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 19663
Parametry
0.7 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 6 mm
Matryca
polystyrene-divinylbenzene
grupa aktywna macierzy
polystyrene-divinylbenzene phase
wielkość cząstki
3 μm
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Kolumny ze złożem mieszanym 977 SuperHZM-M są wypełnione sztywnymi, porowatymi kulkami polimerowymi o różnej średniej średnicy porów. Są one używane do niewodnego oddzielania rozpuszczalnych w rozpuszczalnikach polimerów o wysokiej masie cząsteczkowej poniżej 4 000 000 Da. Rozpuszczalnik transportowy THF można zastąpić ograniczoną liczbą rozpuszczalników organicznych.
Postać fizyczna
THF można zastąpić benzenem, chloroformem, toluenem, ksylenem, dichlorometanem, dichloroetanem.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)