Kluczowe dokumenty
818388
TSKgel® SuperQ-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, ammonium ion, quaternary phase
Synonim(y):
TSKgel® Anion Exchange HPLC Guardgel Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
TSKgel® SuperQ-5PW Guardgel Kit, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 20 μm particle size
Materiały
PEEK
agency
suitable for USP L23
linia produktu
TSKgel®
Właściwości
counter ion Cl-
producent / nazwa handlowa
Tosoh 18388
Parametry
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
≤45 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
2.5 cm × 6 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
ammonium ion, quaternary phase
wielkość cząstki
20 μm
wielkość porów
1000 Å
pH robocze
2-12
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Guardgel Kit for 21.5mmID TSKgel SuperQ-5PW columns
Kit includes one cartridge, one stand-alone holder, 5 mL packing, 5 cm of 1/16 in. tubing, two nuts, and two ferrules.
TSKgel Guardgel kits contain:
  • 5 mL Guardgel packing material
  • Column holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
  • Column, 25 mm x 9.5 mm OD x 6 mm ID, 2 μm frit at 10 mm depth, 1/16" exit
  • 2 Replacement frits
  • Capillary tubing, 5 cm x 1/16" OD x 0.01" ID
  • Nuts and ferrules, 10-32 threads for 1/16" tubing, 2 each
  • All hardware is 316 stainless steel
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)