818277
TSKgel® Super-Phenyl (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 4.6 mm, phenyl phase
Synonim(y):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
About This Item
Nazwa produktu
TSKgel® Super-Phenyl HPLC Column, phase phenyl, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 2.3 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L11
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh Super-Phenyl, 18277
zakres etykietowania
3% Carbon, multilayer, endcapped
Parametry
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
300 bar max. pressure
4 mL/min flow rate
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 4.6 mm
powierzchnia
100 m2/g
Matryca
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
phenyl phase
wielkość cząstki
2.3 μm
wielkość porów
140 Å
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
reversed phase
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)