818000
TSKgel® SuperHM-M (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonim(y):
TSKgel® SuperH Columns
About This Item
product name
TSKgel® SuperHM-M HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 3 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L21
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 18000
Parametry
0.8 mL/min flow rate
140 °C temperature
39 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 6 mm
macierz
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
polystyrene-divinylbenzene phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
mixed
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Kompatybilność
Postać fizyczna
Informacje prawne
kolumna analityczna
prekolumna
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta