Merck
817385
TSKgel® ODS-80Ts (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonim(y):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® ODS-80Ts Guard Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, 10 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L1
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh ODS-80Ts, 17385
zakres etykietowania
15% Carbon, monolayer, endcapped
Parametry
10-100% organic solvent
10-50 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
7.5 cm × 21.5 mm
powierzchnia
425 m2/g
macierz
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
80 Å
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Guard Column for 21.5mmID TSKgel ODS-80Ts columns
Postać fizyczna
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta