Kluczowe dokumenty
817361
TSKgel® GMHHR-H(S) (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonim(y):
TSKgel® HHR Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
Nazwa produktu
977 GMHHR-H(S) Kolumna HPLC, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 13 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L21
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 17361
Parametry
0.5-1.0 mL/min standard flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 7.8 mm
Matryca
polystyrene-divinylbenzene
grupa aktywna macierzy
polystyrene-divinylbenzene phase
wielkość cząstki
13 μm
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Kolumny ze złożem mieszanym 977 GMHhr-H są wypełnione sztywnymi kulkami polimerowymi o różnych rozmiarach porów. Kolumny ze złożem mieszanym są powszechnie stosowane do nieznanych próbek i do analizy polimerów o szerokim rozkładzie masy cząsteczkowej. Kolumny TSKgel GMHhr-H są dostarczane w THF, który można wymienić na szeroką gamę rozpuszczalników organicznych. Kolumny TSKgel GMHhr-H są dostępne w rozmiarach cząstek 5, 13, 20 i 30 μm. Zalecamy stosowanie kolumn TSKgel GMHhr-H (13, 20 lub 30 μm), aby zapobiec lub ograniczyć ścinanie polimerów o bardzo wysokiej masie cząsteczkowej, jeśli występuje ono w przypadku stosowania kolumn o wielkości cząstek 5 μm.
Linia kolumn TSKgel HHR składa się z ośmiu kolumn o różnych rozmiarach porów, od TSKgel G1000HHR do TSKgel G7000HHR, oraz pięciu kolumn o rozszerzonym zakresie liniowym krzywej kalibracji. Wszystkie kolumny TSKgel typu HHR są dostarczane w THF, który można wymienić na znacznie szerszy zakres rozpuszczalników organicznych niż kolumny TSKgel HXL , chociaż kolumny Hxl są bardziej obojętne. Maksymalna temperatura pracy dla większości kolumn TSKgel typu HHR wynosi 140°C, z wyjątkiem kolumn GMHHR, które mogą być używane tylko w temperaturze do 80°C. Kolumny TSKgel typu HHR to konwencjonalne kolumny GPC o wymiarach 7,8 mm ID x 30 cm.
Postać fizyczna
Wysyłane w THF.
Inne uwagi
THF można zastąpić acetonem, etanolem, chinoliną, benzenem, o-dichlorobenzenem, octanem etylu, dodekanem, FC-113, czterochlorkiem węgla, dichlorometanem, dichloroetanem, trichloroetanem, n-heksanem, cykloheksanem, ksylenem, tetrahydrofuranem, chloroform, 1,4-dioksan, heksafluoroizopropanol, toluen, 1-chloronaftalen, dimetyloacetoacetamid, keton metylowo-etylowy, trichlorobenzen, m-krezol, dimetyloformamid, metylopirolidon, o-chlorofenol/chloroform, dimetylosulfotlenek, pirydyna
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)