Kluczowe dokumenty
807646
TSKgel® QAE-2SW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, ammonium ion, quaternary phase
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
Nazwa produktu
TSKgel® QAE-2SW Guardgel Kit, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 5 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L14
linia produktu
TSKgel®
Właściwości
counter ion H2PO4-
producent / nazwa handlowa
Tosoh 07646
Parametry
0-100% organic solvent
10-45 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
2.5 cm × 6 mm
Matryca
spherical silica
grupa aktywna macierzy
ammonium ion, quaternary phase
wielkość cząstki
5 μm
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Zestawy TSKgel Guardgel zawierają:
  • Opakowanie Guardgel o pojemności 5 ml
  • Uchwyt kolumny, składający się z zewnętrznego złącza redukcyjnego, nasadki, filtra, 2 króćców
  • Kolumna, 25 mm x 9,5 mm OD x 6 mm ID, frytka 2 μm na głębokości 10 mm, wylot 1/16"
  • 2 wymienne fryty
  • Rurka kapilarna, 5 cm x 1/16" OD x 0,01" ID
  • Nakrętki i tuleje, gwinty 10-32 dla rurek 1/16", po 2 sztuki
  • cały osprzęt jest wykonany ze stali nierdzewnej 316
Postać fizyczna
Wysyłany w metanolu.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)