Kluczowe dokumenty
80023460
TSKgel® Amide-80 (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 2.0 mm, carbamoyl phase
Synonim(y):
TSKgel® Amide 80 HPLC Column
Wybierz wielkość
1 EA
3080,00 zł
3080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3080,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115730
3080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
977 Kolumna ochronna Amide 80 Direct Connect, phase carbamoyl, L × I.D. 1 cm × 2.0 mm, 2 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L68
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 23460
Parametry
150 bar max. pressure
50 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
1 cm × 2.0 mm
powierzchnia
450 m2/g
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
carbamoyl phase
wielkość cząstki
2 μm
Zakres roboczy pH
2.0-7.5
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)